Drukuj
5-Bromowalerian metylu
Dostawca: Apollo Scientific
OR8928-100G OR8928-25G OR8928-500G
APOSOR8928-100GEA 348 PLN
APOSOR8928-100G APOSOR8928-25G APOSOR8928-500G
5-Bromowalerian metylu
5-Bromowalerian metylu
Formuła: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₃
Gęstość: 1,363 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000265
Numer CAS: 5454-83-1