Drukuj
5-Isoquinolinecarboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Isoquinoline-5-carboxylic acid
OR8925-1G OR8925-250MG
APOSOR8925-1GEA 437 PLN
APOSOR8925-1G APOSOR8925-250MG
5-Isoquinolinecarboxylic acid
5-Isoquinolinecarboxylic acid
Formuła: C₁₀H₇NO₂
MW: 173.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 60…62 °C/11mmHg
Temp. topnienia: 275…281 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03788744
Numer CAS: 27810-64-6