Drukuj
Alkohol 3-aminobenzylowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(Hydroxymethyl)aniline, 3-(Hydroxymethyl)aniline, 3-Aminobenzyl Alcohol, (3-Aminophenyl)methanol
OR8921-100G OR8921-25G OR8921-500G
APOSOR8921-100GEA 300 PLN
APOSOR8921-100G APOSOR8921-25G APOSOR8921-500G
Alkohol 3-aminobenzylowy 98%
Alkohol 3-aminobenzylowy
Formuła: C₇H₉NO
Temp. topnienia: 92…95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007817
Numer CAS: 1877-77-6
Numer WE (dawny EINECS): 217-514-8