Drukuj
5-Bromo-2-methoxyphenol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8907-100G OR8907-25G
APOSOR8907-100GEA 778 PLN
APOSOR8907-100G APOSOR8907-25G
5-Bromo-2-methoxyphenol
5-Bromo-2-methoxyphenol
Formuła: C₇H₇BrO₂
Temp. Wrzenia: 150 °C/20mmHg
Temp. topnienia: 63…65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00673137
Numer CAS: 37942-01-1