Drukuj
4-(Aminomethyl)benzonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8902-1G OR8902-25G OR8902-5G
APOSOR8902-1GEA 110 PLN
APOSOR8902-1G APOSOR8902-25G APOSOR8902-5G
4-(Aminomethyl)benzonitrile 97%
4-(Aminomethyl)benzonitrile
Formuła: C₈H₈N₂
Temp. Wrzenia: 160 °C/16mmHg
Temp. topnienia: 19…20 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00025578
Numer CAS: 10406-25-4