Drukuj
1-n-Propyl-4-piperidone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8890-100G OR8890-25G
APOSOR8890-100GEA 1070 PLN
APOSOR8890-100G APOSOR8890-25G
1-n-Propyl-4-piperidone
1-n-Propyl-4-piperidone
Formuła: C₈H₁₅NO
Temp. Wrzenia: 56 °C/1mmHg
Gęstość: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00010433
Numer CAS: 23133-37-1