Drukuj
3-Amino-2-methylpyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8878-25G OR8878-5G OR8878-1G
APOSOR8878-25GEA 566 PLN
APOSOR8878-25G APOSOR8878-5G APOSOR8878-1G
3-Amino-2-methylpyridine 98%
3-Amino-2-methylpyridine
Formuła: C₆H₈N₂
Temp. topnienia: 114…119 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03788195
Numer CAS: 3430-10-2