Drukuj
3-Bromopicolinic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8877-1G OR8877-5G OR8877-25G OR8877-100G
APOSOR8877-1GEA 110 PLN
APOSOR8877-1G APOSOR8877-5G APOSOR8877-25G APOSOR8877-100G
3-Bromopicolinic acid
3-Bromopicolinic acid
Formuła: C₆H₄BrNO₂
Temp. topnienia: 141…144 °C
Gęstość: 1,813 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01320380
Numer CAS: 30683-23-9