Drukuj
Kwas etyloboronowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8874-1G OR8874-5G
APOSOR8874-1GEA 110 PLN
APOSOR8874-1G APOSOR8874-5G
Kwas etyloboronowy
Kwas etyloboronowy
Formuła: C₂H₇BO₂
MW: 73.89 g/mol
Temp. topnienia: 84…88 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01074536
Numer CAS: 4433-63-0