Drukuj
3,5-Dimethoxyphenylboronic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8871-1G OR8871-25G OR8871-5G
APOSOR8871-1GEA 110 PLN
APOSOR8871-1G APOSOR8871-25G APOSOR8871-5G
3,5-Dimethoxyphenylboronic acid
3,5-Dimethoxyphenylboronic acid
Formuła: C₈H₁₁BO₄
Temp. Wrzenia: 371…372 °C
Temp. topnienia: 202…207 °C
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03095127
Numer CAS: 192182-54-0