Drukuj
5-Hydroksymetylo-2-furaldehyd
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8853-100G OR8853-25G
APOSOR8853-100GEA 1100 PLN
APOSOR8853-100G APOSOR8853-25G
5-Hydroksymetylo-2-furaldehyd
5-Hydroksymetylo-2-furaldehyd
Formuła: C₆H₆O₃
Temp. Wrzenia: 114…116 °C/1mmHg
Temp. topnienia: 32…35 °C
Gęstość: 1,243 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00003234
Numer CAS: 67-47-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-654-9