Drukuj
Methyl malonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR8845-100G OR8845-25G OR8845-250G
APOSOR8845-100GEA 592 PLN
APOSOR8845-100G APOSOR8845-25G APOSOR8845-250G
Methyl malonyl chloride 97%
Methyl malonyl chloride
Formuła: C₄H₅ClO₃
Temp. Wrzenia: 57…59 °C/12mmHg
Gęstość: 1,273 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 80 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00013657
Numer CAS: 37517-81-0
Numer WE (dawny EINECS): 253-540-6
Jednostka: 3265
ADR: 8,II