Drukuj
Methyl-3-chlorobenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8843-100G OR8843-25G OR8843-500G
APOSOR8843-100GEA 208 PLN
APOSOR8843-100G APOSOR8843-25G APOSOR8843-500G
Methyl-3-chlorobenzoate
Methyl-3-chlorobenzoate
Formuła: C₈H₇ClO₂
Temp. Wrzenia: 99…101 °C/12mmHg
Temp. topnienia: 20…22 °C
Gęstość: 1,227 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000592
Numer CAS: 2905-65-9
Numer WE (dawny EINECS): 220-814-1