Drukuj
2-Chloro-6-methylpyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8825-100G OR8825-25G OR8825-5G
APOSOR8825-100GEA 421 PLN
APOSOR8825-100G APOSOR8825-25G APOSOR8825-5G
2-Chloro-6-methylpyridine
2-Chloro-6-methylpyridine
Formuła: C₆H₆ClN
Temp. Wrzenia: 64…68 °C/10mmHg
Gęstość: 1,167 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006245
Numer CAS: 18368-63-3
Numer WE (dawny EINECS): 242-241-6