Drukuj
2-Bromomaślan (±)-metylu
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR8824-1KG OR8824-25G OR8824-500G
APOSOR8824-1KGEA 1300 PLN
APOSOR8824-1KG APOSOR8824-25G APOSOR8824-500G
2-Bromomaślan (±)-metylu
2-Bromomaślan (±)-metylu
Formuła: C₅H₉BrO₂
Temp. Wrzenia: 137…138 °C
Gęstość: 1,573 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009666
Numer CAS: 3196-15-4
Numer WE (dawny EINECS): 221-699-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,III