Drukuj
4-(Dietyloamino)benzaldehyd
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8807-5G OR8807-10G OR8807-25G OR8807-100G
APOSOR8807-5GEA 291 PLN
APOSOR8807-5G APOSOR8807-10G APOSOR8807-25G APOSOR8807-100G
4-(Dietyloamino)benzaldehyd
4-(Dietyloamino)benzaldehyd
Formuła: C₁₁H₁₅NO
Temp. Wrzenia: 174 °C/7mmHg
Temp. topnienia: 38…42 °C
Temp. Zapłonu: 165 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00003382
Numer CAS: 120-21-8
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III