Drukuj
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8803-10G OR8803-50G
APOSOR8803-10GEA 644 PLN
APOSOR8803-10G APOSOR8803-50G
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
Formuła: C₈H₇ClO₂
Temp. Wrzenia: 247 °C
Temp. topnienia: 27…30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00238557
Numer CAS: 6921-66-0