Drukuj
Ethyl-4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, 1-Carbethoxy-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester
OR8802-100G OR8802-250G OR8802-500G
APOSOR8802-100GEA 197 PLN
APOSOR8802-100G APOSOR8802-250G APOSOR8802-500G
Ethyl-4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Ethyl-4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Formuła: C₈H₁₅NO₃
MW: 173.21 g/mol
Gęstość: 1.12 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00086880
Numer CAS: 65214-82-6