Drukuj
1,2-Dichlorobenzen
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8794-100G OR8794-500G
APOSOR8794-100GEA 110 PLN
APOSOR8794-100G APOSOR8794-500G
1,2-Dichlorobenzen
1,2-Dichlorobenzen
Formuła: C₆H₄Cl₂
Temp. Wrzenia: 178…180 °C
Temp. topnienia: –18…–17 °C
Gęstość: 1,306 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000535
Numer CAS: 95-50-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-425-9
Jednostka: 1591
ADR: 6.1,III