Drukuj
2-Nitrobenzenesulphonamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8788-100G OR8788-25G OR8788-5G
APOSOR8788-100GEA 435 PLN
APOSOR8788-100G APOSOR8788-25G APOSOR8788-5G
2-Nitrobenzenesulphonamide 98%
2-Nitrobenzenesulphonamide
Formuła: C₆H₆N₂O₄S
Temp. topnienia: 188…194 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009807
Numer CAS: 5455-59-4