Drukuj
β-chloropropiofenon 90%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8787-100G OR8787-1KG OR8787-250G OR8787-500G
APOSOR8787-100GEA 131 PLN
APOSOR8787-100G APOSOR8787-1KG APOSOR8787-250G APOSOR8787-500G
β-chloropropiofenon 90%
β-chloropropiofenon
Formuła: (C₆H₅)C(O)CH₂CH₂Cl
Temp. Wrzenia: 113…115 °C/4mmHg
Temp. topnienia: 46…50 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000990
Numer CAS: 936-59-4
Numer WE (dawny EINECS): 213-317-6