Drukuj
3'-Chloropropiophenone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: m-Chloropropiophenone, 1-(3-Chlorophenyl)propan-1-one
OR8786-100G OR8786-25G OR8786-500G
APOSOR8786-100GEA 197 PLN
APOSOR8786-100G APOSOR8786-25G APOSOR8786-500G
3'-Chloropropiophenone
3'-Chloropropiophenone
Formuła: C₉H₉ClO
Temp. Wrzenia: 123…124 °C/13mmHg
Temp. topnienia: 45…47 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009925
Numer CAS: 34841-35-5
Numer WE (dawny EINECS): 252-242-3