Drukuj
ω-Bromo-3-metoksyacetofenon 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR8784-25G OR8784-5G
APOSOR8784-25GEA 592 PLN
APOSOR8784-25G APOSOR8784-5G
ω-Bromo-3-metoksyacetofenon 98%
ω-Bromo-3-metoksyacetofenon
Formuła: C₉H₉BrO₂
Temp. topnienia: 60…62 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000199
Numer CAS: 5000-65-7
Numer WE (dawny EINECS): 225-666-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,II