Drukuj
Maślan sodu
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Butyric acid sodium salt, Sodium Butyrate
OR8783-100G OR8783-1KG OR8783-500G
APOSOR8783-100GEA 110 PLN
APOSOR8783-100G APOSOR8783-1KG APOSOR8783-500G
Maślan sodu
Maślan sodu
Formuła: C₄H₇NaO₂
MW: 110.09 g/mol
Temp. topnienia: 250…253 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002816
Numer CAS: 156-54-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-857-6