Drukuj
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: [1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloropalladium(II), Dichloro[1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II), Pd(dppf)Cl2, 1,1’-Bis(diphenylphosphino)ferrocene palladium(II)dichloride
OR8775-1G OR8775-5G OR8775-25G
APOSOR8775-1GEA 168 PLN
APOSOR8775-1G APOSOR8775-5G APOSOR8775-25G
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride
Catalyst for Suzuki and Stille couplings.
Formuła: C₃₄H₂₈Cl₂P₂FePd
MW: 731.70 g/mol
Temp. topnienia: 266…283 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015757
Numer CAS: 72287-26-4
Numer WE (dawny EINECS): 460-040-3