Drukuj
2,4-Dichloro-6-metylopirymidyna
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR8768-100G OR8768-25G
APOSOR8768-100GEA 423 PLN
APOSOR8768-100G APOSOR8768-25G
2,4-Dichloro-6-metylopirymidyna
2,4-Dichloro-6-metylopirymidyna
Formuła: C₅H₄Cl₂N₂
Temp. Wrzenia: 219 °C
Temp. topnienia: 44…47 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006064
Numer CAS: 5424-21-5
Numer WE (dawny EINECS): 226-563-4
Jednostka: 3263
ADR: 8,II