Drukuj
4-Metoksypirydyna
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8764-25G OR8764-5G OR8764-100G
APOSOR8764-25GEA 131 PLN
APOSOR8764-25G APOSOR8764-5G APOSOR8764-100G
4-Metoksypirydyna
4-Metoksypirydyna
Formuła: C₆H₇NO
Temp. Wrzenia: 191 °C
Temp. topnienia: 4 °C
Gęstość: 1,075 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 74 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00674049
Numer CAS: 620-08-6
Numer WE (dawny EINECS): 210-624-7