Drukuj
α-Bromo-4-jodotoluen 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Iodobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-iodobenzene, α-Bromo-p-iodotoulene
OR8750-100G OR8750-25G OR8750-5G
APOSOR8750-100GEA 1220 PLN
APOSOR8750-100G APOSOR8750-25G APOSOR8750-5G
α-Bromo-4-jodotoluen 97%
α-Bromo-4-jodotoluen
Formuła: C₇H₆BrI
MW: 296.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 140 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 78…82 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00209656
Numer CAS: 16004-15-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 II