Drukuj
Alkohol (R)-(-)-β-Aminofenetylowy 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: D-Phenylglycinol, (R)-(-)-2-Phenylglycinol
OR8742-100G OR8742-25G OR8742-5G
APOSOR8742-100GEA 754 PLN
APOSOR8742-100G APOSOR8742-25G APOSOR8742-5G
Alkohol (R)-(-)-β-Aminofenetylowy 95%
Alkohol (R)-(-)-β-Aminofenetylowy
Formuła: C₈H₁₁NO
Temp. topnienia: 75…78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008062
Numer CAS: 56613-80-0
Numer WE (dawny EINECS): 260-287-5