Drukuj
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2R,3R)-(-)-Di-O-benzoyl-tartaric acid monohydrate
OR8726-1KG OR8726-250G OR8726-5KG
APOSOR8726-1KGEA 327 PLN
APOSOR8726-1KG APOSOR8726-250G APOSOR8726-5KG
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate
Optical resolving agent
Formuła: C₁₈H₁₄O₈·1H₂O
MW: 376.33 g/mol (358.31 anhy)
Temp. topnienia: 88…89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149119
Numer CAS: 62708-56-9
Numer WE (dawny EINECS): 613-072-9