Drukuj
2,6-Dimetylobenzaldehyd
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8724-100G OR8724-25G OR8724-5G
APOSOR8724-100GEA 853 PLN
APOSOR8724-100G APOSOR8724-25G APOSOR8724-5G
2,6-Dimetylobenzaldehyd
2,6-Dimetylobenzaldehyd
Formuła: C₉H₁₀O
Temp. Wrzenia: 230 °C
Temp. topnienia: 27…30 °C
Temp. Zapłonu: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00128003
Numer CAS: 1123-56-4