Drukuj
3-[Benzyl(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(Benzylamino)propanoic acid, N-BOC protected
OR8718-1G OR8718-5G
APOSOR8718-1GEA 1310 PLN
APOSOR8718-1G APOSOR8718-5G
3-[Benzyl(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid 95+%
3-[Benzyl(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid
Formuła: C₁₅H₂₁NO₄
MW: 279.34 g/mol
Temp. topnienia: 48…52 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04037900
Numer CAS: 289889-03-8