Drukuj
2-Bromo-4-tert-butylphenol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8716-100G OR8716-25G OR8716-5G
APOSOR8716-100GEA 414 PLN
APOSOR8716-100G APOSOR8716-25G APOSOR8716-5G
2-Bromo-4-tert-butylphenol
2-Bromo-4-tert-butylphenol
Formuła: C₁₀H₁₃BrO
Temp. Wrzenia: 113 °C/9mmHg
Temp. topnienia: 51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02682891
Numer CAS: 2198-66-5
Numer WE (dawny EINECS): 218-602-9