Drukuj
8-Bromoquinolin-2(1H)-one 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8708-1G OR8708-5G OR8708-10G
APOSOR8708-1GEA 116 PLN
APOSOR8708-1G APOSOR8708-5G APOSOR8708-10G
8-Bromoquinolin-2(1H)-one 98%
8-Bromoquinolin-2(1H)-one
Formuła: C₉H₆BrNO
Temp. topnienia: 185…186 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08741409
Numer CAS: 67805-67-8