Drukuj
4-(1-Pyrrolidinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR8700-1G OR8700-250MG
APOSOR8700-1GEA 545 PLN
APOSOR8700-1G APOSOR8700-250MG
4-(1-Pyrrolidinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
4-(1-Pyrrolidinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₇H₂₆BNO₂
Temp. topnienia: 45…50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08690299
Numer CAS: 884507-39-5
Jednostka: 2923
ADR: 8+6.1,III