Drukuj
Chlorowodorek chlorku 2-pikolilu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(Chloromethyl)pyridine HCl, 2-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
OR8686-25G OR8686-5G OR8686-100G OR8686-500G
APOSOR8686-25GEA 110 PLN
APOSOR8686-25G APOSOR8686-5G APOSOR8686-100G APOSOR8686-500G
Chlorowodorek chlorku 2-pikolilu 98%
Chlorowodorek chlorku 2-pikolilu
Formuła: C₆H₇Cl₂N
MW: 164.03 g/mol
Temp. topnienia: 119…125 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012811
Numer CAS: 6959-47-3
Numer WE (dawny EINECS): 230-149-9
Jednostka: 3261
ADR: 8 III