Drukuj
5-Morpholino-2-thiophenecarbaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8675-1G OR8675-500MG
APOSOR8675-1GEA 400 PLN
APOSOR8675-1G APOSOR8675-500MG
5-Morpholino-2-thiophenecarbaldehyde 97%
5-Morpholino-2-thiophenecarbaldehyde
Formuła: C₉H₁₁NO₂S
Temp. topnienia: 126…128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02710611
Numer CAS: 24372-49-4