Drukuj
Kwas furano-3-boronowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Furanboronic acid, 3-Furanylboronic acid
OR8670-1G OR8670-5G
APOSOR8670-1GEA 110 PLN
APOSOR8670-1G APOSOR8670-5G
Kwas furano-3-boronowy 98%
Kwas furano-3-boronowy
Formuła: C₄H₅BO₃
MW: 111.89 g/mol
Temp. topnienia: 139…144 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01319007
Numer CAS: 55552-70-0