Drukuj
2-Oxoindoline-5-sulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR8665-1G OR8665-250MG
APOSOR8665-1GEA 1620 PLN
APOSOR8665-1G APOSOR8665-250MG
2-Oxoindoline-5-sulphonyl chloride 97%
2-Oxoindoline-5-sulphonyl chloride
Formuła: C₈H₆ClNO₃S
MW: 231.66 g/mol
Temp. topnienia: 160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06655924
Numer CAS: 199328-31-9
Jednostka: 3261
ADR: 8 III