Drukuj
4-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8654-100G OR8654-25G
APOSOR8654-100GEA 1190 PLN
APOSOR8654-100G APOSOR8654-25G
4-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
4-Bromobenzylamine hydrochloride
Formuła: C₇H₉BrClN
Temp. topnienia: 274…276 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012860
Numer CAS: 26177-44-6
Numer WE (dawny EINECS): 247-503-3