Drukuj
2-Chloro-5-nitrobenzaldehyd 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8648-100G OR8648-500G
APOSOR8648-100GEA 508 PLN
APOSOR8648-100G APOSOR8648-500G
2-Chloro-5-nitrobenzaldehyd 97%
2-Chloro-5-nitrobenzaldehyd
Formuła: C₇H₄ClNO₃
Temp. topnienia: 75…81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007293
Numer CAS: 6361-21-3
Numer WE (dawny EINECS): 228-830-0