Drukuj
Methyl-4-methoxysalicylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8647-100G OR8647-25G OR8647-500G
APOSOR8647-100GEA 1100 PLN
APOSOR8647-100G APOSOR8647-25G APOSOR8647-500G
Methyl-4-methoxysalicylate 98%
Methyl-4-methoxysalicylate
Formuła: C₉H₁₀O₄
Temp. Wrzenia: 134 °C/ 7mmHg
Temp. topnienia: 47…51 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008424
Numer CAS: 5446-02-6
Numer WE (dawny EINECS): 226-657-5