Drukuj
1-Methyl-1H-indole-4-sulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR8646-1G OR8646-250MG
APOSOR8646-1GEA 2470 PLN
APOSOR8646-1G APOSOR8646-250MG
1-Methyl-1H-indole-4-sulphonyl chloride 97%
1-Methyl-1H-indole-4-sulphonyl chloride
Formuła: C₉H₈ClNO₂S
MW: 229.69 g/mol
Temp. topnienia: 95…97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08690260
Numer CAS: 876316-36-8
Jednostka: 1759
ADR: 8 III