Drukuj
2-Winylonaftalen 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8644-25G OR8644-5G
APOSOR8644-25GEA 1310 PLN
APOSOR8644-25G APOSOR8644-5G
2-Winylonaftalen 97%
2-Winylonaftalen
Formuła: C₁₂H₁₀
Temp. Wrzenia: 128…131 °C/13mmHg
Temp. topnienia: 62…68 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00004125
Numer CAS: 827-54-3
Numer WE (dawny EINECS): 212-573-6