Drukuj
3-Metoksybenzyloamina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: m-Anisylamine, 3-(Aminomethyl)anisole
OR8643-25G OR8643-5G OR8643-1G OR8643-100G
APOSOR8643-25GEA 414 PLN
APOSOR8643-25G APOSOR8643-5G APOSOR8643-1G APOSOR8643-100G
3-Metoksybenzyloamina 98%
3-Metoksybenzyloamina
Formuła: C₈H₁₁NO
MW: 137.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 230…231 °C
Gęstość: 1.7 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008115
Numer CAS: 5071-96-5
Numer WE (dawny EINECS): 225-779-6
Jednostka: 2735
ADR: 8 III