Drukuj
5-(Hydroxymethyl)-2-iodophenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8637-1G OR8637-10G OR8637-5G OR8637-25G
APOSOR8637-1GEA 334 PLN
APOSOR8637-1G APOSOR8637-10G APOSOR8637-5G APOSOR8637-25G
5-(Hydroxymethyl)-2-iodophenol 97%
5-(Hydroxymethyl)-2-iodophenol
Formuła: C₇H₇IO₂
Temp. topnienia: 115…118 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06202863
Numer CAS: 773869-57-1