Drukuj
(Phenylthio)propanone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8634-25G OR8634-5G
APOSOR8634-25GEA 1570 PLN
APOSOR8634-25G APOSOR8634-5G
(Phenylthio)propanone 97%
(Phenylthio)propanone
Formuła: C₉H₁₀OS
Temp. topnienia: 40…43 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00014992
Numer CAS: 5042-53-5