Drukuj
2,4-Dibromopyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR8632-5G OR8632-1G OR8632-25G
APOSOR8632-5GEA 110 PLN
APOSOR8632-5G APOSOR8632-1G APOSOR8632-25G
2,4-Dibromopyridine 97%
2,4-Dibromopyridine
Formuła: C₅H₃Br₂N
Temp. topnienia: 35…40 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01859720
Numer CAS: 58530-53-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III