Drukuj
Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR8630-1G OR8630-5G OR8630-10G
APOSOR8630-1GEA 110 PLN
APOSOR8630-1G APOSOR8630-5G APOSOR8630-10G
Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate 97%
Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate
Formuła: C₈H₈ClNO₂
Temp. Wrzenia: 124…125 °C/7mmHg
Temp. topnienia: 58…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04038391
Numer CAS: 3998-90-1