Drukuj
2-Amino-5-chloro-3-nitropyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Chloro-3-nitro-2-pyridylamine, 5-Chloro-3-nitropyridin-2-amine
OR8629-25G OR8629-100G
APOSOR8629-25GEA 300 PLN
APOSOR8629-25G APOSOR8629-100G
2-Amino-5-chloro-3-nitropyridine
2-Amino-5-chloro-3-nitropyridine
Formuła: C₅H₄ClN₃O₂
Temp. topnienia: 193…197 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00092011
Numer CAS: 5409-39-2